Stampa…
2-Fluoro-5-nitroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3860-100G PC3860-25G PC3860-5G
APOSPC3860-100GEA 55.3 EUR
APOSPC3860-100G APOSPC3860-25G APOSPC3860-5G
2-Fluoro-5-nitroaniline 98%
2-Fluoro-5-nitroaniline
Formula: C₆H₅FN₂O₂
Peso molecolare: 156,12 g/mol
Punto di fusione: 99…101 °C
Flash Pt: 91 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007652
CAS Number: 369-36-8
EINECS: 206-720-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III