Stampa…
2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2,3,3,3-Pentafluoropropan-1-amine hydrochloride
PC3851-1G PC3851-5G
APOSPC3851-1GEA 105 EUR
APOSPC3851-1G APOSPC3851-5G
2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine hydrochloride 97%
2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine hydrochloride
Formula: C₃H₅ClF₅N
Peso molecolare: 185,53 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00054747
CAS Number: 374-14-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III