Stampa…
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyltrifluoromethanesulphonate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3849-25G PC3849-5G PC3849-1G
APOSPC3849-25GEA 619 EUR
APOSPC3849-25G APOSPC3849-5G APOSPC3849-1G
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyltrifluoromethanesulphonate 97%
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyltrifluoromethanesulphonate
Formula: C₆H₃F₁₁O₃S
Peso molecolare: 364,14 g/mol
Punto di ebollizione: 146…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093341
CAS Number: 17352-10-2
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II