Stampa…
Octafluoroadipoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3847-25G PC3847-5G
APOSPC3847-25GEA 959 EUR
APOSPC3847-25G APOSPC3847-5G
Octafluoroadipoyl chloride 97%
Octafluoroadipoyl chloride
Formula: C₆Cl₂F₈O₂
Punto di ebollizione: 42…45 °C/2mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00054726
CAS Number: 336-06-1
UN: 3265
ADR: 8,III