Stampa…
2,3,5,6-Tetrafluorobenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3839-1G PC3839-25G PC3839-5G
APOSPC3839-1GEA 19 EUR
APOSPC3839-1G APOSPC3839-25G APOSPC3839-5G
2,3,5,6-Tetrafluorobenzonitrile 97%
2,3,5,6-Tetrafluorobenzonitrile
Formula: C₇HF₄N
Peso molecolare: 175,09 g/mol
Punto di ebollizione: 88…90 °C/45mmHg
Punto di fusione: 33…36 °C
Flash Pt: 70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012286
CAS Number: 5216-17-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III