Stampa…
6-(Trifluormethyl)nicotinonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Cyano-2-(trifluoromethyl)pyridine, 6-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
PC3838-1G PC3838-25G PC3838-5G
APOSPC3838-1GEA 14.7 EUR
APOSPC3838-1G APOSPC3838-25G APOSPC3838-5G
6-(Trifluormethyl)nicotinonitrile 98%
6-(Trifluormethyl)nicotinonitrile
Formula: C₇H₃F₃N₂
Peso molecolare: 172,1100 g/mol
Punto di fusione: 37…41 °C
Flash Pt: 82,2 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03001347
CAS Number: 216431-85-5
UN: 3439
ADR: 6.1,II