Stampa…
Perfluoroallyl iodide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3834-1G PC3834-5G
APOSPC3834-1GEA 168 EUR
APOSPC3834-1G APOSPC3834-5G
Perfluoroallyl iodide 97%
Perfluoroallyl iodide
Useful for preparation of perfluoroallyl organometallics,Burton et al., J. Fluorine Chem., 1990,50,257
Formula: C₃F₅I
Punto di ebollizione: 53 °C
Densità: 2,109 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02093305
CAS Number: 431-65-2