Stampa…
4-Fluoro-1-naphthoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3831N-1G PC3831N-25G PC3831N-5G
APOSPC3831N-1GEA 14.7 EUR
APOSPC3831N-1G APOSPC3831N-25G APOSPC3831N-5G
4-Fluoro-1-naphthoic acid 97%
4-Fluoro-1-naphthoic acid
Formula: C₁₁H₇FO₂
Peso molecolare: 190,17 g/mol
Punto di fusione: 224…227 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004011
CAS Number: 573-03-5