Stampa…
1,2-Dibromopentafluoropropyl-2,2,2-trifluoroethyl ether
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3831-1G PC3831-5G
APOSPC3831-1GEA 14.7 EUR
APOSPC3831-1G APOSPC3831-5G
1,2-Dibromopentafluoropropyl-2,2,2-trifluoroethyl ether
1,2-Dibromopentafluoropropyl-2,2,2-trifluoroethyl ether
Formula: C₅H₂Br₂F₈O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094229
CAS Number: 396716-52-2