Stampa…
1-Fluoronaphthalene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3830-100G PC3830-1KG PC3830-500G
APOSPC3830-100GEA 26.1 EUR
APOSPC3830-100G APOSPC3830-1KG APOSPC3830-500G
1-Fluoronaphthalene 99%
1-Fluoronaphthalene
Formula: C₁₀H₇F
Peso molecolare: 146.16 g/mol
Punto di ebollizione: 215…217 °C
Punto di fusione: –9 °C
Densità: 1.332 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003873
CAS Number: 321-38-0
EINECS: 206-287-0