Stampa…
4-Fluoro-ɑ-methylstyrene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Fluoro-4-(1-methylethenyl)benzene, 2-(4-Fluorophenyl)-1-propene
PC3828-10G PC3828-1G PC3828-25G
APOSPC3828-10GEA 48 EUR
APOSPC3828-10G APOSPC3828-1G APOSPC3828-25G
4-Fluoro-ɑ-methylstyrene 97%
4-Fluoro-alpha-methylstyrene
Formula: C₉H₉F
Densità: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 53 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00042297
CAS Number: 350-40-3
UN: 1993
ADR: 3,III