Stampa…
2-Fluoro-1-methylpyridinium-p-toluenesulphonate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Fluoro-1-methylpyridin-1-ium 4-methylbenzenesulphonate
PC3826-25G PC3826-5G
APOSPC3826-25GEA 159 EUR
APOSPC3826-25G APOSPC3826-5G
2-Fluoro-1-methylpyridinium-p-toluenesulphonate 95%
2-Fluoro-1-methylpyridinium-p-toluenesulphonate
Peptide coupling agent. see: Chem.Lett.,547(1984)for synthesis of alpha-ribonucleotides
Formula: C₁₃H₁₄FNO₃S
Punto di fusione: 132…134 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011983
CAS Number: 58086-67-2