Stampa…
2-Fluoro-6-methylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3825-25G PC3825-5G PC3825-100G
APOSPC3825-25GEA 24.8 EUR
APOSPC3825-25G APOSPC3825-5G APOSPC3825-100G
2-Fluoro-6-methylpyridine 98%
2-Fluoro-6-methylpyridine
Formula: C₆H₆FN
Punto di ebollizione: 140…141 °C
Densità: 1,077 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 66,7 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041226
CAS Number: 407-22-7