Stampa…
2-Fluoro-4-methylpyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3824-100G PC3824-25G
APOSPC3824-100GEA 48 EUR
APOSPC3824-100G APOSPC3824-25G
2-Fluoro-4-methylpyridine 97%
2-Fluoro-4-methylpyridine
Formula: C₆H₆FN
Punto di ebollizione: 155…156 °C
Densità: 1,078 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041224
CAS Number: 461-87-0
UN: 1993
ADR: 3,III