Stampa…
5-Fluoro-o-tolylisothiocyanate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methyl-5-fluorophenylisothiocyanate, 5-Fluoro-2-methylphenyl Isothiocyanate, Isothiocyanic Acid 5-Fluoro-o-tolyl Ester
PC3823W-100G PC3823W-25G PC3823W-5G
APOSPC3823W-100GEA 263 EUR
APOSPC3823W-100G APOSPC3823W-25G APOSPC3823W-5G
5-Fluoro-o-tolylisothiocyanate 97%
5-Fluoro-o-tolylisothiocyanate
Formula: C₈H₆FNS
Peso molecolare: 167,20 g/mol
Punto di ebollizione: 101 °C/20mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00046800
CAS Number: 175205-39-7
EINECS: 223-167-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III