Stampa…
2-Fluoro-4-isocyanato-1-methylbenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoro-4-methylphenyl isocyanate
PC3823S-1G PC3823S-25G PC3823S-5G
APOSPC3823S-1GEA 32.1 EUR
APOSPC3823S-1G APOSPC3823S-25G APOSPC3823S-5G
2-Fluoro-4-isocyanato-1-methylbenzene 97%
2-Fluoro-4-isocyanato-1-methylbenzene
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₈H₆FNO
Peso molecolare: 151,14 g/mol
Punto di ebollizione: 187…192 °C
Densità: 1,175 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00037071
CAS Number: 102561-42-2