Stampa…
4-Fluoro-m-cresol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3823P-100G PC3823P-25G PC3823P-5G
APOSPC3823P-100GEA 130 EUR
APOSPC3823P-100G APOSPC3823P-25G APOSPC3823P-5G
4-Fluoro-m-cresol 98%
4-Fluoro-m-cresol
Formula: C₇H₇FO
Peso molecolare: 126,13 g/mol
Punto di ebollizione: 76 °C/15mmHg
Punto di fusione: 32 °C
Densità: 1,134 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042296
CAS Number: 452-70-0