Stampa…
5-Fluoro-2-methylphenylhydrazine hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3823J-25G PC3823J-5G
APOSPC3823J-25GEA 228 EUR
APOSPC3823J-25G APOSPC3823J-5G
5-Fluoro-2-methylphenylhydrazine hydrochloride 98%
5-Fluoro-2-methylphenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₇H₁₀ClFN₂
Punto di fusione: 197 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053032
CAS Number: 325-50-8