Stampa…
2-Fluoro-3-methylbenzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-3-methylbenzene
PC3823D-1G PC3823D-5G PC3823D-25G
APOSPC3823D-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3823D-1G APOSPC3823D-5G APOSPC3823D-25G
2-Fluoro-3-methylbenzyl bromide 98%
2-Fluoro-3-methylbenzyl bromide
Formula: C₈H₈BrF
Peso molecolare: 203,05 g/mol
Punto di ebollizione: 168 °C/15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042470
CAS Number: 151412-12-3
UN: 3265
ADR: 8,II