Stampa…
5-Fluoro-2-toluoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Fluoro-2-methylbenzene-1-carbonyl chloride, 5-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride
PC3823CG-25G PC3823CG-5G
APOSPC3823CG-25GEA 93.1 EUR
APOSPC3823CG-25G APOSPC3823CG-5G
5-Fluoro-2-toluoyl chloride 97%
5-Fluoro-2-toluoyl chloride
Intermediate for tricyclic azepine, oxytocin & vasopressin receptor antagonists, USP 5,532,235 (1996).
Formula: C₈H₆ClFO
Peso molecolare: 172,59 g/mol
Punto di ebollizione: 108 °C/24mmHg
Densità: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236681
CAS Number: 21900-39-0
UN: 3265
ADR: 8,II