Stampa…
5-Fluoro-o-toluonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3823C-10G PC3823C-50G PC3823C-100G PC3823C-25G
APOSPC3823C-10GEA 20.5 EUR
APOSPC3823C-10G APOSPC3823C-50G APOSPC3823C-100G APOSPC3823C-25G
5-Fluoro-o-toluonitrile 98%
5-Fluoro-o-toluonitrile
Formula: C₈H₆FN
Peso molecolare: 135,14 g/mol
Punto di fusione: 42…45 °C
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042295
CAS Number: 77532-79-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III