Stampa…
3-Fluoro-p-toluonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoro-4-methylbenzonitrile
PC3823BT-25G PC3823BT-100G
APOSPC3823BT-25GEA 14.7 EUR
APOSPC3823BT-25G APOSPC3823BT-100G
3-Fluoro-p-toluonitrile 98%
3-Fluoro-p-toluonitrile
Formula: C₈H₆FN
Peso molecolare: 135,14 g/mol
Punto di ebollizione: 203…205 °C
Punto di fusione: 47…51 °C
Flash Pt: 83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153174
CAS Number: 170572-49-3
ADR: 6.1,III