Stampa…
5-Fluoro-o-toluic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3823BM-100G PC3823BM-25G PC3823BM-5G
APOSPC3823BM-100GEA 77.1 EUR
APOSPC3823BM-100G APOSPC3823BM-25G APOSPC3823BM-5G
5-Fluoro-o-toluic acid 98%
5-Fluoro-o-toluic acid
Formula: C₈H₇FO₂
Peso molecolare: 154,14 g/mol
Punto di fusione: 128…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042294
CAS Number: 33184-16-6