Stampa…
2-Fluoro-m-toluic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-3-methylbenzoic acid
PC3823-1G PC3823-5G
APOSPC3823-1GEA 51 EUR
APOSPC3823-1G APOSPC3823-5G
2-Fluoro-m-toluic acid 98%
2-Fluoro-m-toluic acid
Formula: C₈H₇FO₂
Peso molecolare: 154,14 g/mol
Punto di fusione: 114…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042504
CAS Number: 315-31-1