Stampa…
4-Fluoro-3-methylanisole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3822D-100G PC3822D-10G PC3822D-25G PC3822D-1G PC3822D-5G
APOSPC3822D-100GEA 0 EUR
APOSPC3822D-100G APOSPC3822D-10G APOSPC3822D-25G APOSPC3822D-1G APOSPC3822D-5G
4-Fluoro-3-methylanisole 97%
4-Fluoro-3-methylanisole
Formula: C₈H₉FO
Punto di ebollizione: 174…175 °C/762mmHg
Densità: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042293
CAS Number: 2338-54-7