4-Fluoro-2-methylanisole 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₉FO Punto di ebollizione: 69…70 °C/4mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00143319 CAS Number: 399-54-2 EINECS: 609-758-2 |