Stampa…
5-Fluoro-o-toluidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3822-100G PC3822-25G PC3822-500G
APOSPC3822-100GEA 27.7 EUR
APOSPC3822-100G APOSPC3822-25G APOSPC3822-500G
5-Fluoro-o-toluidine 98%
5-Fluoro-o-toluidine
Formula: C₇H₈FN
Punto di ebollizione: 98…100 °C/15mmHg
Punto di fusione: 37…40 °C
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007764
CAS Number: 367-29-3
EINECS: 206-689-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III