Stampa…
3'-(Trifluoromethylthio)acetophenone 94%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3821-1G PC3821-5G PC3821-25G
APOSPC3821-1GEA 109 EUR
APOSPC3821-1G APOSPC3821-5G APOSPC3821-25G
3'-(Trifluoromethylthio)acetophenone 94%
3'-(Trifluoromethylthio)acetophenone
Formula: C₉H₇F₃OS
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00236331
CAS Number: 56773-33-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III