Stampa…
4-Fluoro-o-toluidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3819-100G PC3819-250G PC3819-25G PC3819-500G
APOSPC3819-100GEA 30.6 EUR
APOSPC3819-100G APOSPC3819-250G APOSPC3819-25G APOSPC3819-500G
4-Fluoro-o-toluidine 97%
4-Fluoro-o-toluidine
Formula: C₇H₈FN
Punto di ebollizione: 90…92 °C/16mmHg
Densità: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007832
CAS Number: 452-71-1
EINECS: 207-208-2