Stampa…
3-Fluoro-p-toluidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Fluoro-4-methylaniline, 4-Amino-2-fluorotoluene
PC3818-100G PC3818-25G
APOSPC3818-100GEA 78.6 EUR
APOSPC3818-100G APOSPC3818-25G
3-Fluoro-p-toluidine 98%
3-Fluoro-p-toluidine
Formula: C₇H₈FN
Peso molecolare: 125,15 g/mol
Punto di ebollizione: 93 °C/12mmHg
Punto di fusione: 30…35 °C
Densità: 1,093 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007762
CAS Number: 452-77-7
EINECS: 207-212-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III