Stampa…
3-Fluoro-o-toluidine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-6-fluorotoluene, 3-Fluoro-2-methylaniline
PC3817L-100G PC3817L-25G PC3817L-250G PC3817L-500G
APOSPC3817L-100GEA 96 EUR
APOSPC3817L-100G APOSPC3817L-25G APOSPC3817L-250G APOSPC3817L-500G
3-Fluoro-o-toluidine 99%
3-Fluoro-o-toluidine
Formula: C₇H₈FN
Peso molecolare: 125,15 g/mol
Punto di ebollizione: 205 °C
Punto di fusione: 7 °C
Densità: 1,099 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007760
CAS Number: 443-86-7