Stampa…
2-Fluoro-p-toluidine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3817KS-100G PC3817KS-25G PC3817KS-1G
APOSPC3817KS-100GEA 56.7 EUR
APOSPC3817KS-100G APOSPC3817KS-25G APOSPC3817KS-1G
2-Fluoro-p-toluidine 99%
2-Fluoro-p-toluidine
Formula: C₇H₈FN
Punto di ebollizione: 70…71 °C/7mmHg
Punto di fusione: 3 °C
Densità: 1,108 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040975
CAS Number: 452-80-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III