Stampa…
2'-Fluoro-5'-methylacetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3817KP-1G PC3817KP-5G PC3817KP-10G
APOSPC3817KP-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3817KP-1G APOSPC3817KP-5G APOSPC3817KP-10G
2'-Fluoro-5'-methylacetophenone 97%
2'-Fluoro-5'-methylacetophenone
Formula: C₉H₉FO
Punto di ebollizione: 75…79 °C/0,7mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236680
CAS Number: 446-07-1