Stampa…
4-Fluoro-2-methoxyphenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3817K-100G PC3817K-25G PC3817K-5G
APOSPC3817K-100GEA 285 EUR
APOSPC3817K-100G APOSPC3817K-25G APOSPC3817K-5G
4-Fluoro-2-methoxyphenol 97%
4-Fluoro-2-methoxyphenol
Formula: C₇H₇FO₂
Peso molecolare: 142,13 g/mol
Punto di ebollizione: 195 °C
Densità: 1,247 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070797
CAS Number: 450-93-1