2-Fluoro-6-methoxyphenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₇FO₂ Punto di ebollizione: 130…131 °C/36mmHg Densità: 1,23 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 103 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075140 CAS Number: 73943-41-6 |