Stampa…
4-Fluoro-4'-methoxybenzophenone 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3817FM-25G PC3817FM-100G PC3817FM-500G
APOSPC3817FM-25GEA 27.7 EUR
APOSPC3817FM-25G APOSPC3817FM-100G APOSPC3817FM-500G
4-Fluoro-4'-methoxybenzophenone 99%
4-Fluoro-4'-methoxybenzophenone
Formula: C₁₄H₁₁FO₂
Punto di fusione: 90…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00055469
CAS Number: 345-89-1