3-Fluoro-4-methoxybenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC3817EF-100G
PC3817EF-25G
PC3817EF-5G
APOSPC3817EF-100GEA
59.6
EUR
APOSPC3817EF-100G
APOSPC3817EF-25G
APOSPC3817EF-5G
3-Fluoro-4-methoxybenzoic acid 98%
3-Fluoro-4-methoxybenzoic acid
Formula:
C₈H₇FO₃ Punto di fusione: 209…213 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00060675 CAS Number: 403-20-3 |