Stampa…
6-Fluoro-m-anisaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-5-methoxybenzaldehyde, 6-Fluoro-3-anisaldehyde
PC3817ED-100G PC3817ED-25G PC3817ED-5G
APOSPC3817ED-100GEA 400 EUR
APOSPC3817ED-100G APOSPC3817ED-25G APOSPC3817ED-5G
6-Fluoro-m-anisaldehyde 98%
6-Fluoro-m-anisaldehyde
Formula: C₈H₇FO₂
Peso molecolare: 154,14 g/mol
Punto di ebollizione: 80 °C/0,9mmHg
Densità: 1,237 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070795
CAS Number: 105728-90-3