Stampa…
2-Fluoro-p-anisaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde, 2-Fluoro-4-anisaldehyde
PC3817EC-25G PC3817EC-5G
APOSPC3817EC-25GEA 78.6 EUR
APOSPC3817EC-25G APOSPC3817EC-5G
2-Fluoro-p-anisaldehyde 95%
2-Fluoro-p-anisaldehyde
Formula: C₈H₇FO₂
Peso molecolare: 154,14 g/mol
Punto di fusione: 43…48 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00236679
CAS Number: 331-64-6