Stampa…
2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3817B-100G PC3817B-25G PC3817B-5G
APOSPC3817B-100GEA 114 EUR
APOSPC3817B-100G APOSPC3817B-25G APOSPC3817B-5G
2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone 98%
2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
Precursor to phenethylthiazolythiourea (PETT) derivatives as potential HIV-1 reverse transcriptase inhibitors see: J. Med. Chem., 39, 4261, (1996).
Formula: C₉H₉FO₂
Peso molecolare: 168.17
Punto di ebollizione: 80…85 °C/0.1mmHg
Punto di fusione: 51…53 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042290
CAS Number: 74457-86-6