Stampa…
(±)-4-Fluoromandelic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3817A-25G PC3817A-1G PC3817A-5G
APOSPC3817A-25GEA 56.7 EUR
APOSPC3817A-25G APOSPC3817A-1G APOSPC3817A-5G
(±)-4-Fluoromandelic acid 98%
(±)-4-Fluoromandelic acid
Formula: C₈H₇FO₃
Punto di fusione: 133…140 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044402
CAS Number: 395-33-5
EINECS: 206-899-8