Stampa…
Poli(clorotrifluoroetilene) 800
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3816C-1LB PC3816C-4LB
APOSPC3816C-1LBEA 691 EUR
APOSPC3816C-1LB APOSPC3816C-4LB
Poli(clorotrifluoroetilene) 800
Poli(clorotrifluoroetilene) 800
Formula: (C₂ClF₃)n
Densità: 1,955 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 9002-83-9