Stampa…
Poli(clorotrifluoroetilene) 800
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3816A-1LB PC3816A-4LB
APOSPC3816A-1LBEA 691 EUR
APOSPC3816A-1LB APOSPC3816A-4LB
Poli(clorotrifluoroetilene) 800
Poli(clorotrifluoroetilene) 800
Formula: (C₂ClF₃)n
Punto di fusione: >260 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 9002-83-9