Stampa…
Poli(clorotrifluoroetilene) 800
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3816-1LB PC3816-4LB
APOSPC3816-1LBEA 1360 EUR
APOSPC3816-1LB APOSPC3816-4LB
Poli(clorotrifluoroetilene) 800
Poli(clorotrifluoroetilene) 800
Formula: (C₂ClF₃)n
Peso molecolare: 800 g/mol
Densità: 1.895 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 9002-83-9