Stampa…
Poli(clorotrifluoroetilene) 800
Fornitore: Apollo Scientific
PC3814D-1LB PC3814D-5LB
APOSPC3814D-1LBEA 1020 EUR
APOSPC3814D-1LB APOSPC3814D-5LB
Poli(clorotrifluoroetilene) 800
Poli(clorotrifluoroetilene) 800
Formula: (C₂ClF₃)n
Densità: 1,9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 9002-83-9