Stampa…
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl-2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3813-1G PC3813-25G PC3813-5G
APOSPC3813-1GEA 46.4 EUR
APOSPC3813-1G APOSPC3813-25G APOSPC3813-5G
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl-2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl-2,2,2-trifluoroethyl ether
Formula: C₅H₃F₉O
Punto di ebollizione: 72,7 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00476468
CAS Number: 993-95-3