Stampa…
2-Amino-4,6-difluorobenzothiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,6-Difluorobenzothiazol-2-ylamine
PC3812-5G PC3812-100G PC3812-25G
APOSPC3812-5GEA 42.2 EUR
APOSPC3812-5G APOSPC3812-100G APOSPC3812-25G
2-Amino-4,6-difluorobenzothiazole
2-Amino-4,6-difluorobenzothiazole
Formula: C₇H₄F₂N₂S
Punto di fusione: 216…220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00276099
CAS Number: 119256-40-5