Stampa…
2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1,5-pentyl diacrylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3811-5G PC3811-1G
APOSPC3811-5GEA 488 EUR
APOSPC3811-5G APOSPC3811-1G
2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1,5-pentyl diacrylate 95%
2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1,5-pentyl diacrylate
Formula: C₁₁H₁₀F₆O₄
Peso molecolare: 320,19 g/mol
Punto di ebollizione: 105 °C/0,1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02093323
CAS Number: 678-95-5