Stampa…
4-Fluoro-3-iodotoluene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3810A-10G PC3810A-1G PC3810A-5G
APOSPC3810A-10GEA 16.1 EUR
APOSPC3810A-10G APOSPC3810A-1G APOSPC3810A-5G
4-Fluoro-3-iodotoluene 97%
4-Fluoro-3-iodotoluene
Formula: C₇H₆FI
Peso molecolare: 236,03 g/mol
Punto di ebollizione: 122…125 °C/30mmHg
Densità: 1,833 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079759
CAS Number: 452-82-4
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III