Stampa…
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl trifluoromethanesulphonate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Trifluoromethanesulphonic Acid 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl Ester, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl Triflate
PC3808-1G PC3808-5G
APOSPC3808-1GEA 53.8 EUR
APOSPC3808-1G APOSPC3808-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl trifluoromethanesulphonate 97%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₄HF₉O₃S
Peso molecolare: 300,09 g/mol
Punto di ebollizione: 77…78 °C
Densità: 1,67 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093340
CAS Number: 156241-41-7
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II